安全性情報
01-195
Sigma-Aldrich
CNTF, recombinant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
rat ... CNTF(25707)
詳細
Product Source: Recombinant rat Ciliary Neurotrophic Factor expressed in E. coli
品質
Routinely evaluated in a biological activity assay.
物理的形状
Lyophilized from 5mM sodium acetate, pH 6.5.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
01-195:
試験成績書(COA)