Merck
T-186
Supelco
タクシフォリン
certified reference material, vial of 1 mL, Cerilliant®
別名:
(2R,3R)-3,3',4',5,7-ペンタヒドロキシフラバノン, (2R,3R)-ジヒドロケルセチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O7
CAS番号:
分子量:
304.25
Beilstein:
5299277
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
vial of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
InChI Key
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T-186-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)