Merck
T-150
Supelco
トピラマート-D12 溶液
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D12H9NO8S
CAS番号:
分子量:
351.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C1(O[C@H]2CO[C@@]3(COS(N)(=O)=O)OC(O[C@H]3[C@H]2O1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7?,8?,9-,12-/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3
InChI Key
KJADKKWYZYXHBB-FTZSVORRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Suitable uses for this certified solution standard include as an internal standard for quantitation of topiramate levels in biological matrices such as urine or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Topiramate, sold under trade name Topamax®, is an antiepileptic drug used for the treatment of seizures. Topiramate in combination with the stimulant phentermine constitute the active compounds in the new weight lose drug Qsymia®.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qsymia is a registered trademark of Vivus, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Topamax is a registered trademark of Johnson & Johnson
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-150-1ML:
試験成績書(COA)