特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)[C@@]1(CCC=C[C@H]1N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO2.ClH/c1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3;/h5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3;1H/t15-,17+;/m1./s1
InChI Key
MUWDJVKYGSDUSH-KALLACGZSA-N
詳細
アプリケーション
- Opioid Detection in Hair: Research demonstrated the application of liquid chromatography/tandem mass spectrometry for detecting opioids, including Tilidine, in hair samples from palliative care patients, offering insights into long-term drug use and compliance monitoring (Musshoff et al., 2007).
- Drug Testing in Hair Analysis: An analytical technique using LC-ESI-MS/MS and MALDI-MS/MS imaging was utilized to distinguish between Tilidine intake and external contamination in segmental hair analysis, improving accuracy in drug testing scenarios (Poetzsch et al., 2015).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-068-CC:
T-068-1ML:
T-068-CHK:
試験成績書(COA)