Merck
S-139
Supelco
AB-FUBINACA metabolite 3-13C5,15N solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C1513C5H20FN215NO3
分子量:
375.35
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([15NH][13C@@H]([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O)C1=NN(CC2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C31
詳細
This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantitation of MMB-FUBINACA 3-methylbutanoic acid metabolite in a variety of applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. MMB-FUBINACA 3-methylbutanoic acid metabolite is a major metabolite of MMB-FUBINACA, a synthetic cannabinoid also known as AMB-FUBINACA and FUB-AMB.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-139-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)