Merck
P-173
Supelco
1P-LSD solution
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H29N3O2
分子量:
379.50
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT)
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-173-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)