Merck
N-020
Supelco
Normeperidine-D4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14D4H15NO2
CAS番号:
分子量:
237.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])CNCC([2H])([2H])C1(C(OCC)=O)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-13(16)14(8-10-15-11-9-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,15H,2,8-11H2,1H3/i8D2,9D2
InChI Key
QKHMFBKXTNQCTM-LZMSFWOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Normeperidine, or norpethidine, is a toxic primary metabolite of the opioid analgesic meperidine, or pethidine. Meperidine, a synthetic opioid with effects similar to morphine, is used as a painkiller. This stable-labeled internal standard is suitable for meperidine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring, or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
N-020-CC:
N-020-1ML:
試験成績書(COA)