Merck
C-271
Supelco
Chloroquine diphosphate solution
1 mg/mL in methanol: water (1:1) (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Chloroquine diphosphate solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
CAS番号:
分子量:
515.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
詳細
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol: water (1:1) (as free base)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=P(OO)=O.ClC1=CC=C2C(N=CC=C2NC(CCCN(CC)CC)C)=C1.O=P(OO)=O.[HH].[HH]
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI Key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chloroquine, sold under trade names such as Aralen, Avloclor among others, is an aminoquinoline that has antimalarial and anticancer activities. Chloroquine is being studied to treat COVID-19 as of 2020. A Snap-N-Spike® reference solution applicable for use in pharma research and clinical toxicology analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-271-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
C-271-1ML4065269091073