Merck
B-112
Supelco
(±)-バクロフェン
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
(±)-β-(アミノメチル)-4-クロロベンゼンプロパン酸, リオレサール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12ClNO2
CAS番号:
分子量:
213.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v))
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI Key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
GABABレセプタ-のアゴニストであり、骨格筋弛緩剤、抗けいれん薬です。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F
引火点(℃)
54 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-112-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)