Merck
A-200
Supelco
6-Acetylcodeine-D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20D3NO4
CAS番号:
分子量:
344.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O[C@@H](C=C1)[C@H]2[C@](C1[C@H]3C4)(CCN3C([2H])([2H])[2H])C5=C4C=CC(OC)=C5O2)=O
InChI Key
MFXFQKMUCYHPFQ-RVZBDRKGSA-N
詳細
6-Acetylcodeine is an analog of codeine and can be present as an impurity in street heroin. This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications including testing methods for clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-200-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)