特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=NN(C2=C1CCN(C3=CC=C(N4C(CCCC4)=O)C=C3)C2=O)C5=CC=C(C=C5)OC)N
InChI
1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32)
InChI Key
QNZCBYKSOIHPEH-UHFFFAOYSA-N
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-191-1ML:4548173369228