安全性情報
A-158
Supelco
Amoxapine-D8 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H8D8ClN3O
CAS番号:
分子量:
321.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cc2c(cc1)Oc3c(cccc3)N=C2N4C(C(NC(C4([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2/i7D2,8D2,9D2,10D2
InChI Key
QWGDMFLQWFTERH-UFBJYANTSA-N
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of amoxopine by LC-MS/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pharmaceutical research, or therapeutic drug monitoring. Amoxopine is a tetracyclic antidepressant sold under notable trade names including Asendin;, Asendis;, Defanyl; and Demolox; for the treatment of major depressive disorder.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-158-1ML:4548173362052
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)