特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
InChI Key
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530)
詳細
アプリケーション
- Metabolic profiling of norepinephrine reuptake inhibitor atomoxetine.: This study investigates the metabolic pathways and profiles of atomoxetine, highlighting its pharmacokinetic properties. The research underscores the significance of Atomoxetine HCl solution in understanding the drug′s metabolism and its implications for ADHD treatment (MacKenzie et al., 2020).
- Using Cell Cultures for the Investigation of Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.: This systematic review explores the use of cell cultures in studying ADHD treatments, including atomoxetine. It provides insights into the cellular mechanisms and efficacy of Atomoxetine HCl, demonstrating its role in advancing ADHD pharmacological research (Chierrito et al., 2019).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-095-CHK:
A-095-CC:
A-095-1ML:4548173320533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)