Merck
A-018
Supelco
(±)-Amphetamine-d8 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)-Amphetamine-d8 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D8H5N
CAS番号:
分子量:
143.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(C([2H])([2H])[2H])CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
KWTSXDURSIMDCE-JGUCLWPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amphetamine, a stimulant of the phenethylamine class, is found in ADHD-treatment drugs such as Adderall®, Vyvanse®, and ProCentra®. Because of its stimulant effect, amphetamine is used recreationally as a performance-enhancer and illicit drug. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of amphetamine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or sports testing.
法的情報
Adderall is a registered trademark of Richwood Pharmaceutical Company, Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ProCentra is a registered trademark of Outlook Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyvanse is a registered trademark of Shire, LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-018-1ML:
A-018-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)