Merck
900421P
Avanti
16:0-(12-PAHSA) DG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-sn-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H102O7
CAS番号:
分子量:
851.37
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](CO)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI Key
MAGMKPHHGNDSPZ-GOOVXGPGSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900421P-VAR:
900421P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)