Merck
900418P
Avanti
3R-hydroxydecanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Decanoic acid, 3-hydroxy-, (3R)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O3
CAS番号:
分子量:
188.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 25 mg (900418P-25MG))
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900418P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900418P-BULK:
900418P-VAR:
900418P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)