Merck
492310
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytetradecanoic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CD2CD(OH)CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
249.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
78-80 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/i11D2,12D2,13D
InChI Key
ATRNZOYKSNPPBF-RWKHAKRRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
J M Del Bas et al.
International journal of obesity (2005), 42(4), 746-754 (2017-11-24)
Gut microbiota have been described as key factors in the pathophysiology of obesity and different components of metabolic syndrome (MetS). The cafeteria diet (CAF)-fed rat is a preclinical model that reproduces most of the alterations found in human MetS by