Merck
900417P
Avanti
12-PAHSA (C13 labeled)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
12-(palmitoyloxy(U-C13))octadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C1813C16H66O4
CAS番号:
分子量:
554.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900417P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900417P-1MG:
900417P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)