Merck
900416P
Avanti
12-PAHSA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H66O4
分子量:
538.89
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900416P-1MG))
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900416P-5MG))
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900416P-1MG:
900416P-VAR:
900416P-5MG:
900416P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)