Merck
900123P
Avanti
11-beta PGF2α
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Prostaglandin F2α (11beta epimer)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1C[C@H](O)[C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900123P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900123P-1MG:
900123P-VAR:
試験成績書(COA)