包装
pkg of 1 × 25 mg (880500P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880500P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C63H124NO22P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-61(65)83-58-60(86-62(66)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)59-85-87(68,69)84-33-32-64-63(67)82-57-56-81-55-54-80-53-52-79-51-50-78-49-48-77-47-46-76-45-44-75-43-42-74-41-40-73-39-38-72-37
InChI Key
VJMCGROHAQCSGJ-CSZVLRKSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
880500P-VAR:
880500P-BULK:
880500P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)