Merck
880310P
Avanti
14:0 PEG3000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880310P, powder
別名:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (880310P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 880310P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
詳細
14:0 PEG3000 PE or 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] (ammonium salt) is an ammonium salt of modified phosphoethanolamine containing a 3000-Da polyethylene glycol (PEG) moiety in the polar head.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880310P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
880310P-25MG:
880310P-BULK:
880310P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)