Merck
880172P
Avanti
DSPE PEG2000-OH
Avanti Polar Lipids
別名:
18:0 PEG2000-OH PE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C131H263N2O54P
分子量:
2761.44
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (880172P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids
アプリケーション
(targeted drug delivery)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880172P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC