安全性情報
880158P
Avanti
N-TETAMINE-pLys40
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N,N-ditetradecylamine-polylysine(40), TFA salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C350H539F123N81O81
CAS番号:
分子量:
9514.32
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1X25 mg (880158P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
アプリケーション
Targeted drug delivery
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880158P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)