Merck
880137C
Avanti
18:1 PE-PEG2000-benzylguanine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[benzylguanine(polyethylene glycol)-2000]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C144H269N8O55P
CAS番号:
分子量:
3023.67
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in chloroform
5 mg/mL in chloroform
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCC(NCC1=CC=C(COC2=NC(N)=NC3=C2N=CN3)C=C1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880137C-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880137C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880137C-1MG:
880137C-VAR:
880137C-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)