包装
pkg of 1 × 5 mg (870706P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870706P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C27H46N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-18(36)55-11-10-29-17(35)8-9-30-25(39)22(38)27(2,3)13-48-54(45,46)51-53(43,44)47-12-16-21(50-52(40,41)42)20(37)26(49-16)34-15-33-19-23(28)31-14-32-24(19)34;;;/h14-16,20-22,26,37-38H,4-13H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,39)(H,43,44)(H,45,46)(H2,28,31,32)(H2,40,41,42);3*1H3/t16-,20?,21+,22+,26-;;;/m1.../s1
InChI Key
MXEFXWIYODKXEJ-WSHYHEJESA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
870706P-BULK:
870706P-VAR:
870706P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)