Merck
870318P
Avanti
N-dodecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-dodecyl polysarcosine-25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C87H152N26O25
CAS番号:
分子量:
1962.30
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
(TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x25 mg (870318P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870318P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870318P-VAR:
870318P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)