Merck
870296P
Avanti
DOPE-RGD Lipid
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C68H116N9Na2O18PS
CAS番号:
分子量:
1456.72
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
lipidomics
metabolomics
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870296P-BULK:
870296P-1MG:
870296P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)