包装
pkg of 1 × 25 mg (870262P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870262P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCCCCCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C53H98NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-31-35-39-43-52(58)62-47-49(65-53(59)44-40-36-32-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)48-64-66(60,61)63-46-45-54-50(55)41-37-33-29-27-28-30-34-38-42-51(56)57;/h17-20,49H,3-16,21-48H2,1-2H3,(H,54,55)(H,56,57)(H,60,61);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t49-;/m1./s1
InChI Key
AHHCDNFLXOEQMC-VXILFBGRSA-M
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
870262P-BULK:
870262P-VAR:
870262P-25MG:
試験成績書(COA)