Merck
850852C
Avanti
18:1 Dimethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, chloroform
別名:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl; phosphatidyldimethylethanolamine; PDME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H82NO8P
CAS番号:
分子量:
772.09
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850852C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850852C
濃度
10 mg/mL (850852C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850852C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850852C-BULK:
850852C-VAR:
850852C-25MG:4548173368351