Merck
870131P
Avanti
16:0 Azidoethyl SM (d18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-palmitoyl sphingomylin (N’-azidoethyl)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H80N5O6P
CAS番号:
分子量:
758.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
pkg of 1 x 1mg (870131P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870131P-BULK:
870131P-VAR:
870131P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)