Merck
860960P
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H48N4O6
CAS番号:
分子量:
608.77
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 250 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860960P-250UG:
860960P-100UG:
試験成績書(COA)