包装
pkg of 1 × 5 mg (860833P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860833P
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C30H56N4O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-24(36)23(33-26(37)19-16-14-17-20-32-34-31)22-41-30-29(40)28(39)27(38)25(21-35)42-30/h15,18,23-25,27-30,35-36,38-40H,2-14,16-17,19-22H2,1H3,(H,33,37)/b18-15+/t23-,24+,25+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
InChI Key
XAHHWMVRWITDCA-QLCMGMRNSA-N
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860833P-VAR:
860833P-5MG:
860833P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)