包装
pkg of 1 × 10 mg (860650P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860650P
脂質タイプ
sphingolipids
deuterated lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(45)42-39(38-43)40(44)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,36,39-40,43-44H,3-16,19-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,42,45)/b18-17-,36-34+/t39-,40+/m0/s1
InChI Key
YTXGSYSKVFVWFG-AHTJCSRDSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860650P-BULK:
860650P-5MG:
860650P-VAR:
860650P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)