Merck
860613P
Avanti
DPH Sphingomyelin
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N- [3-(4-((1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)propanoyl]-sphingosine-1-phosphochoine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H67N2O6P
CAS番号:
分子量:
750.99
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (860613P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
fluorescent lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)[C@@H](NC(CCC(C=C1)=CC=C1/C=C/C=C/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
InChI
1S/C44H67N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-29-43(47)42(38-52-53(49,50)51-37-36-46(2,3)4)45-44(48)35-34-41-32-30-40(31-33-41)28-21-18-17-20-25-39-26-22-19-23-27-39/h17-33,42-43,47H,5-16,34-38H2,1-4H3,(H-,45,48,49,50)/b18-17+,25-20+,28-21+,29-24+/t
InChI Key
NCHVSNLRLOEZSD-UYWZTTMGSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860613P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860613P-1MG:
860613P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)