Merck
860599C
Avanti
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860599C
別名:
N-oleoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H73N2O6P
CAS番号:
分子量:
660.95
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (860599C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860599C
濃度
1 mg/mL (860599C-1mg)
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI Key
OLFFCEGYMCQDKZ-CFRDMXQMSA-N
詳細
Ceramide-1-phosphate (C1P) is a ceramide-derived metabolite, which belongs to the class of bioactive lipid mediators.
アプリケーション
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z)) may be used for fluorescence analysis of phosphatidic acid-binding tetravalent peptide (PAB-TP) phospholipid specificity. It may also be used in liposome cosedimentation assay to compare its affinity with α-synuclein-N.
生物化学的/生理学的作用
Ceramide-1-phosphate (C1P) regulates cell survival, cell growth and death. It mediates inflammatory response and phagocytosis.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860599C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860599C-BULK:
860599C-1MG:4548173357706
860599C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of alpha-synuclein N-terminal domain as a novel cellular phosphatidic acid sensor
Yamada H, et al.
FEBS Journal (2019)
Development of a novel tetravalent synthetic peptide that binds to phosphatidic acid
Ogawa R, et al.
Testing, 10(7) (2015)
Development of a novel tetravalent synthetic peptide that binds to phosphatidic acid
Ogawa R, et al.
PLoS ONE, 10(7) (2015)
Characterization of alpha-synuclein N-terminal domain as a novel cellular phosphatidic acid sensor
Yamada H, et al.
The FEBS journal (2019)
Blood sphingolipidomics in healthy humans: impact of sample collection methodology
Hammad SM, et al.
Journal of Lipid Research, 51(10), 3074-3087 (2010)