アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860372P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860372P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H]
詳細
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (16:0 PE-d62) is a deuterated phosphoethanolamine (PE) in which 62 protons of dipalmitoyl are replaced.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
アプリケーション
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (16:0 PE-d62) has been used as an apolar lipid internal standard for mass spectrometry. It may be used in the preparation of levuglandin hydroxylactam.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860372P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860372P-10MG:
860372P-BULK:
860372P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)