Merck
860371P
Avanti
14:0 PE-d54
Avanti Research - A Croda Brand 860371P, powder
別名:
1,2-ジミリストイル-d54-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H12NO8PD54
CAS番号:
分子量:
690.19
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860371P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860371P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860371P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860371P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2
InChI Key
NEZDNQCXEZDCBI-QHDWWDETSA-N
詳細
1,2-ジミリストイル-d54-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン(14:0 PE-d54)は、ジミリストイルの水素54個を重水素に置換した重リン酸エタノールアミン(PE)です。
重水素化脂肪酸は、アルファ炭素上の重水素をカルボニル基、つまり、C2の位置と交換し、その位置で完全な重水素化および部分的に重水素化する混合化合物になります。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860371P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860371P-100 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860371P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860371P-BULK:
860371P-25MG:
860371P-10MG:
860371P-100MG:
860371P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Journal of materials chemistry. B (2012)
Nicole Harmouche et al.
Biophysical journal, 115(6), 1033-1044 (2018-09-10)
A synergistic enhancement of activities has been described for the amphipathic cationic antimicrobial peptides magainin 2 and PGLa when tested in antimicrobial assays or in biophysical experiments using model membranes. In the presence of magainin 2, PGLa changes from an