Merck
860369P
Avanti
18:0 propargyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H88NO8P
CAS番号:
分子量:
814.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860369P-VAR:
860369P-5MG:
860369P-1MG:
860369P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)