Merck
860336P
Avanti
MAPCHO-12-d38
dodecyl phosphocholine-d38, powder
別名:
DPC-D38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D38NO4P
CAS番号:
分子量:
389.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 mg (860336P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (860336P-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860336P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI Key
QBHFVMDLPTZDOI-DHIOKLJKSA-N
アプリケーション
MAPCHO-12-d38 has been used in the preparation of drug complexes used as a sample during nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860336P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860336P-200mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
MAPCHO is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860336P-100MG:
860336P-200MG:
860336P-BULK:
860336P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Small Molecule Targeting the Transmembrane Domain of Death Receptor p75NTR Induces Melanoma Cell Death and Reduces Tumor Growth
Goh E, et al.
Cell Chemical Biology, 25(12), 1485-1494 (2018)