Merck
860088P
Avanti
C20:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
C20:0 GM1 (synthetic)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C75H138N4O31
CAS番号:
分子量:
1591.91
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.22
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 100 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860088P-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860088P-VAR:
860088P-100UG:
試験成績書(COA)