アッセイ
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (858140P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 858140P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H38NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18(22)27-13-16(21)14-28-30(25,26)29-15-17(20)19(23)24;/h16-17,21H,2-15,20H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26);/q;+1/p-1/t16-,17+;/m1./s1
InChI Key
BRVABNHOEIJCON-PPPUBMIESA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
13:0 Lyso PS has been used as an internal standard for lipid extraction using electrophoresis. It has also been used as a standard to optimize the conditions for the synthesis, purification and mass spectrometric characterization of stable isotope-labeled amadori-glycated phospholipids.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (858140P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
858140P-VAR:
858140P-1MG:
858140P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)