Merck
857502P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PE
Avanti Research - A Croda Brand 857502P, powder
別名:
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl -sn-glycero-3-phosphoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H74NO8P
CAS番号:
分子量:
703.97
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (857502P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857502P
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H74NO8P/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-19-23-27-37(40)44-32-36(33-46-48(42,43)45-30-29-39)47-38(41)28-24-20-17-18-22-26-35-31-34(35)25-21-8-6-4-2/h34-36H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)/t34?,35?,36-/m1/s1
InChI Key
XMJNEOHBOWKSJE-QAVQJDDCSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857502P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
857502P-VAR:
857502P-BULK:
857502P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)