Merck
857500C
Avanti
17:0 cyclo acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Cis-9.,10-methylenehexadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H32O2
CAS番号:
分子量:
268.43
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (857500C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (857500C-1mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O
詳細
17:0 cyclo acid is a 17 carbon cyclopropane fatty acid found in E. coli.
アプリケーション
17:0 cyclo acid has been used as a cyclopropane fatty acid constituent in the preparation of E. coli polar lipid extract.
生物化学的/生理学的作用
17:0 cyclo acid or cis-9,10-methylenehexadecanoic acid blocks the synthesis of phosphatidic acid by inhibiting the activity of the enzyme L-glycerol 3-phosphate acyltransferase from E. coli.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857500C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857500C-VAR:
857500C-BULK:
857500C-1MG:4548173358307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Inhibition of L-Glycerol 3-Phosphate Acyltransferase from Escherichia coil by cis-9, l0-Methylenehexadecanoic Acid
Kito, M, et al.
Test, 71(1), 99-105 (1972)
Physical properties of liposomes and proteoliposomes prepared from Escherichia coli polar lipids
White G F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1468(1-2), 175-186 (2000)