アッセイ
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (857136P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 857136P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H79O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-35-39(43)37-51-53(47,48)52-38-40(44)36-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/b19-17-,20-18-;/t39-,40-;/m1./s1
InChI Key
YRFISMFFADMBIY-LEARIVMASA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
857136P-5MG:
857136P-VAR:
857136P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)