Merck
850851P
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
別名:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H76NO8P
CAS番号:
分子量:
705.99
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (850851P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850851P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
InChI Key
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850851P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850851P-BULK:
850851P-25MG:
850851P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)