アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (850476P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850476P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
InChI Key
NMJCSTNQFYPVOR-VHONOUADSA-N
詳細
アプリケーション
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analyses
- in bilayer membranes to study the bilayer phase transitions
- in liposome as substrate to study the transacylase activities of different lysosomal phospholipase A2 (LPLA2) variants
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850476P-VAR:
850476P-25MG:
850476P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
850476P-25MG | 4061835231003 |