安全性情報
792486C
Avanti
18:1 (8-cis) PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
chloroform solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H84NO8P
CAS番号:
分子量:
786.11
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL in chloroform
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792486C-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792486C-10MG:4548173376509
792486C-VAR:
試験成績書(COA)