アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850368C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850368C
濃度
10 mg/mL (850368C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h46H,6-45H2,1-5H3/t46-/m1/s1
InChI Key
YKIOPDIXYAUOFN-YACUFSJGSA-N
詳細
アプリケーション
It may be used:
- as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) for a two-photon fluorescence microscopy study
- to prepare small unilamellar vesicles (SUVs) to study the effect of hydrophobic mismatch on gramicidin conformation and organization
- as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) to study its interaction with Crotalus atrox-secreted phospholipase A2 (sPLA2)
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850368C-25MG:4548174019115
850368C-VAR:
850368C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)