アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850346C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850346C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 850346C
濃度
10 mg/mL (850346C-25mg)
25 mg/mL (850346C-200mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850346C-25MG:4.548173355207E12